Merck
15119
Sigma-Aldrich
Boc-D-His-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Nα-Boc-D-histidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (TLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C11H17N3O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-8(9(15)16)4-7-5-12-6-13-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,17)(H,15,16)/t8-/m1/s1
Klucz InChI
AYMLQYFMYHISQO-MRVPVSSYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)