Merck
144606
Sigma-Aldrich
Cyanomethyl benzenesulfonate
80%, technical grade
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SO3CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
80%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.523 (lit.)
tw
142-146 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
sulfonic acid
ciąg SMILES
O=S(=O)(OCC#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO3S/c9-6-7-12-13(10,11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,7H2
Klucz InChI
SSOVHFPWMPUQOS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cyanomethyl benzenesulfonate is a potential cyanomethylating agent.
Zastosowanie
Cyanomethyl benzenesulfonate was used in the synthesis of nido-and closo-arsacarboranes. It was used in separation of aromatic hydrophobic sulfonates by micellar electrokinetic chromatography using different buffer system.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of nido-and closo-arsacarboranes.
Smith J, et al.
Inorganic Chemistry, 13(10), 2312-2316 (1974)
[Studies on application of cyanomethyl benzenesulfonate as a new cyanomethylating agent. I. Cyanomethyl esters of arylsulfonic acids].
S Grudziński
Acta poloniae pharmaceutica, 23(5), 417-423 (1966-01-01)
Sille Ehala et al.
Journal of chromatography. A, 1161(1-2), 322-326 (2007-07-14)
Two different buffer systems for the separation of 12 aromatic hydrophobic sulfonates by micellar electrokinetic chromatography (MEKC) were developed. The following buffer systems were used: aqueous phosphate buffers containing either cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) or sodium dodecyl sulfate (SDS). Eleven aromatic