Próba
99%
mp
166-168 °C (lit.)
ciąg SMILES
S=C=NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15NS/c13-7-12-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
Klucz InChI
YPKFLUARLJRPQM-BIBSGERRSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- tris(2-mercapto-1-adamantylimidazolyl)hydroborato ligand
- 1-adamantyl-3-(2-(7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroacridin-9-ylamino)alkane)thiourea 2,3-dihydroxysuccinates
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3