Merck
139815
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-nitrophenol
98%
Synonim(y):
3-Nitro-4-methylphenol, 3-Nitro-p-cresol, 4-Hydroxy-2-nitrotoluene, 4-Methyl-5-nitrophenol, NSC 41205
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
78-81 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
Cc1ccc(O)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4,9H,1H3
Klucz InChI
BQEXDUKMTVYBRK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Methyl-3-nitrophenol was used as standard during the determination of nitrophenols. It was used as starting reagent during the synthesis of 1-methyl-2-nitro-4-(tetrahydropyranyloxy)benzene.
Reactant for:
  • Protein micro- and nanopatterning
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
  • Selective tetrahydropyranylation under non-acidic Mitsunobu conditions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of nitrophenols in rain and snow.
Alber M, et al.
Fresenius' Zeitschrift fur Analytische Chemie, 334(6), 540-545 (1989)
Synthesis of arcyriarubin B and related bisindolylmaleimides.
Brenner M, et al.
Tetrahedron, 44(10), 2887-2892 (1988)