Merck
139300
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-nitrocinnamate, predominantly trans
99%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4CH=CHCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
powder
mp
138-140 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
nitro
ciąg SMILES
CCOC(=O)\C=C\c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11NO4/c1-2-16-11(13)8-5-9-3-6-10(7-4-9)12(14)15/h3-8H,2H2,1H3/b8-5+
Klucz InChI
PFBQVGXIMLXCQB-VMPITWQZSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
4-nitrocynamonian etylu został użyty do zbadania kinetyki redukcji t-cynamonianu etylu i jego podstawionych pochodnych przez dijodek samaru w obecności heksametylofosforamidu i t-butanolu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reduction of Ethyl t-cinnamates by Samarium Diiodide
Lin T-Y, et al.
J. Chin. Chem. Soc., 48(5) (2001)