Merck
137480
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylanisole
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.514 (lit.)
bp
190 °C (lit.)
gęstość
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(C)ccc1C
InChI
1S/C9H12O/c1-7-4-5-8(2)9(6-7)10-3/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
SJZAUIVYZWPNAS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,5-dimetyloanizol działa jako fotowzbudzony donor i przechodzi różne nieradiacyjne przejścia w obecności akceptora 2-nitrofluorenu w sztywnej szklistej matrycy etanolowej w temperaturze 77K.
Zastosowanie
2,5-dimetyloanizol został użyty do zbadania temperaturowej zależności szybkości relaksacji spinowo-rotacyjnej metylu C-13 w 2,5-dimetyloanilinie.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C13 NMR Relaxation study of Internal Rotation of Methyl Groups-Spin-Rotational Relaxation of Methyl Carbon-13 in 2-bromo-p-xylene, 2, 5-dimethylanisole and 2, 5-dimethylaniline.
Lee JW, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 8(2), 73-79 (1987)
Investigations on the nature of non-radiative transitions from excited singlet and triplet states of dimethyl substituted phenols in the presence of acceptor 2-nitrofluorene at 77K.
Sinha S and Ganguly T.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 117(2), 83-90 (1998)
Ya-Nan Zhang et al.
Journal of hazardous materials, 358, 216-221 (2018-07-11)
Pharmaceuticals are a group of ubiquitous emerging pollutants, many of which have been shown to undergo efficient photolysis in the environment. Photochemically produced reactive intermediates (PPRIs) sensitized by the pharmaceuticals in sunlit natural waters may induce photodegradation of coexisting compounds.
Manabu Nakazono et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 436, 27-34 (2014-05-13)
Various styrylbenzene compounds were synthesized and evaluated as mainly Aβ amyloid sensors. These compounds, however, cannot be used for detecting amyloid deposition in peripheral nerves because of the inherent sensitivity of the compounds. These compounds often generate false positives especially