Merck
135917
Sigma-Aldrich
Quinuclidine hydrochloride
97%
Synonim(y):
1-Azabicyclo[2.2.2]octane hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.65
Beilstein:
3675063
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].C1CN2CCC1CC2
InChI
1S/C7H13N.ClH/c1-4-8-5-2-7(1)3-6-8;/h7H,1-6H2;1H
Klucz InChI
BZLBBZLOMXKMTA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chinuklidyna stabilizuje trihydrydy z grupy 13, szczególnie do stosowania w technikach chemicznego osadzania z fazy gazowej.
Zastosowanie
Chlorowodorek chinuklidyny został użyty do syntezy adduktów chinuklidyny z cząsteczkami trihydrydu grupy 13, MH3 (M = B, Al) i wyjaśnienia ich struktury za pomocą dyfrakcji elektronów w fazie gazowej i obliczeń kwantowo-chemicznych. Został on wykorzystany do zbadania serii organicznych soli chlorowodorkowych za pomocą spektroskopii 35Cli 37ClNMR w stanie stałym.
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High-field chlorine NMR spectroscopy of solid organic hydrochloride salts: a sensitive probe of hydrogen bonding environment.
Bryce DL, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 105(45), 10413-10421 (2001)
Derek A Wann et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (17)(17), 1687-1696 (2007-04-20)
The structure of quinuclidine, HC(CH(2)CH(2))(3)N, has been re-investigated by quantum chemical calculations and by gas-phase electron diffraction (GED). The GED data, together with published rotational constants, have been analysed using the SARACEN method to determine the most reliable structure (r(h1))