Kluczowe dokumenty
135690
3,5-Diisopropyl-2-hydroxybenzoic acid
98%
Synonim(y):
3,5-Diisopropylsalicylic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
powder
mp
113-115 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(C)c1cc(C(C)C)c(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O3/c1-7(2)9-5-10(8(3)4)12(14)11(6-9)13(15)16/h5-8,14H,1-4H3,(H,15,16)
Klucz InChI
XUFUYOGWFZSHGE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?