Merck
135550
Sigma-Aldrich
3,4,5,6-Tetrachlorophthalimide
97%
Synonim(y):
4,5,6,7-Tetrachloroisoindole-1,3-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8HCl4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.91
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
DMF: soluble 25 mg/mL, clear, light yellow
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1c(Cl)c(Cl)c2C(=O)NC(=O)c2c1Cl
InChI
1S/C8HCl4NO2/c9-3-1-2(8(15)13-7(1)14)4(10)6(12)5(3)11/h(H,13,14,15)
Klucz InChI
LPUUYZVKCMCHLO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3,4,5,6-Tetrachlorophthalimide was used to study the influence of metal binding and posttranslational modification of the carboxylated lysine on the activity of recombinant hydantoinase from Agrobacterium radiobacter.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cheng-Yang Huang et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 14(1), 111-121 (2008-09-11)
Bacterial hydantoinase possesses a binuclear metal center in which two metal ions are bridged by a posttranslationally carboxylated lysine. How the carboxylated lysine and metal binding affect the activity of hydantoinase was investigated. A significant amount of iron was always