Kluczowe dokumenty
132039
1,2,4-Triacetoxybenzene
97%
Synonim(y):
1,2,4-Phenenyl triacetate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CO2)3C6H3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
98-100 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CC(=O)Oc1ccc(OC(C)=O)c(OC(C)=O)c1
InChI
1S/C12H12O6/c1-7(13)16-10-4-5-11(17-8(2)14)12(6-10)18-9(3)15/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
AESFGSJWSUZRGW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,2,4-triacetoksybenzen może być użyty jako materiał wyjściowy:
- Do przygotowania aminowanych hydroksynaftyazaryn, echinamin A i B.
- Do syntezy 6,7-dihydroksychromenonów, które są następnie wykorzystywane do przygotowania różnych eterów koronowych.
- W całkowitej syntezie produktu naturalnego santaliny Y.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Nataly D Pokhilo et al.
Journal of natural products, 69(8), 1125-1129 (2006-08-29)
The first total synthesis of two marine aminated hydroxynaphthazarins, echinamines A (3-amino-7-ethyl-2,5,6,8-tetrahydroxy-1,4-naphthoquinone) and B (2-amino-7-ethyl-3,5,6,8-tetrahydroxy-1,4-naphthoquinone), produced by the sea urchin Scaphechinus mirabilis is described. This was achieved from 1,2,4-triacetoxybenzene (13) through a sequence involving double Fries rearrangement of 13, reduction
Synthesis of Echinamines A and B, the First Aminated Hydroxynaphthazarins Produced by the Sea Urchin Scaphechinus m irabilis and Its Analogues
Pokhilo ND, et al.
Journal of Natural Products, 69, 1125-1129 (2006)