129887
N-Methylisatoic anhydride
technical, 90%
Synonim(y):
1-Methyl-1H -benzo[d ][1,3]oxazine-2,4-dione, 1-Methyl-4H -3,1-benzoxazine-2,4(1H )dione
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
6.1 (vs air)
Poziom jakości
klasa czystości
technical
Próba
90%
mp
165 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CN1C(=O)OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C9H7NO3/c1-10-7-5-3-2-4-6(7)8(11)13-9(10)12/h2-5H,1H3
Klucz InChI
KJMRWDHBVCNLTQ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3