Kluczowe dokumenty
124583
Diethyl azelate
technical grade, 90%
Synonim(y):
Nonanedioinian dietylu
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5O2C(CH2)7CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
bp
172 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−16-−15.8 °C (lit.)
gęstość
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H24O4/c1-3-16-12(14)10-8-6-5-7-9-11-13(15)17-4-2/h3-11H2,1-2H3
Klucz InChI
CQMYCPZZIPXILQ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Youri M van Nuland et al.
Microbial cell factories, 16(1), 185-185 (2017-11-04)
Medium chain length (C6-C12) α,ω-dicarboxylic acids (DCAs) and corresponding esters are important building blocks for the polymer industry. For DCAs of 12 carbon atoms and longer, a sustainable process based on monooxygenase catalyzed ω-oxidation of fatty-acids has been realized. For