Merck
125202
Sigma-Aldrich
3-Chloropropionamide
98%
Synonim(y):
beta-Chloropropionamide, chloropropionamide
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.54
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
98-101 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)CCCl
InChI
1S/C3H6ClNO/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H2,5,6)
Klucz InChI
JQDXZJYAUSVHDH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Chloropropionamide was used as alkylating agent in the synthesis of 1-(2-carbamoyl-ethyl)indole-3-acetic acid.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of N-alkyl substituted bioactive indolocarbazoles related to Go6976.
Roy S, et al.
Tetrahedron, 62(33), 7838-7845 (2006)