Merck
122564
Sigma-Aldrich
Mechlorethamine hydrochloride
98%
Synonim(y):
2-Chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methylethanamine, N-Methylbis(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Bis(2-Chloroethyl)methylamine, Bis(2-chloroethyl)methylamine, MBA hydrochloride, NM, Nitrogen mustard
About This Item
Wzór liniowy:
(ClCH2CH2)2NCH3·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.51
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
108-111 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: very soluble
alcohol: soluble
grupa funkcyjna
amine
chloro
ciąg SMILES
Cl.CN(CCCl)CCCl
InChI
1S/C5H11Cl2N.ClH/c1-8(4-2-6)5-3-7;/h2-5H2,1H3;1H
Klucz InChI
QZIQJVCYUQZDIR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek mechloroetaminy został wykorzystany w opartym na fluorescencji teście rozszczepiania miejsca apurynowego/apirymidynowego w celu identyfikacji inhibitorów endonukleazy apurynowej/apirymidynowej w ludzkich komórkach. Został on wykorzystany w badaniu mającym na celu wykazanie wpływu maści powidonowo-jodowej na toksyczność skóry wywołaną przez siarkę i musztardę azotową.
Działania biochem./fizjol.
Podawanie chlorowodorku mechloroetaminy zmniejsza wytrzymałość na rozciąganie ran brzucha u szczurów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jin Zhang et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 134, 74-85 (2019-07-16)
Sick sinus syndrome (SSS) is primarily a disease of the elderly, and age-dependent decrease in Cav1.2 and Cav1.3 Ca2+ channels within the sinus node has been shown to play an important role in sinoatrial node (SAN) degeneration; however, posttranscriptional mechanisms
Chao Wu et al.
General and comparative endocrinology, 281, 91-104 (2019-05-24)
Two structurally related peptides, arginine vasotocin (AVT) and mesotocin (MT), are reported to regulate many physiological processes, such as anti-diuresis and oviposition in birds, and their actions are likely mediated by four AVT/MT receptors (AVPR1A, AVPR1B, MTR and AVPR2b), which
U Wormser et al.
Archives of toxicology, 71(3), 165-170 (1997-01-01)
Mustard gas (sulphur mustard, SM) is a powerful vesicant employed as a chemical weapon. The present study demonstrates the effect of povidone iodine (PI) ointment against skin toxicity caused by SM. Gross and histopathological examinations showed that application of PI
Srinivasan Madhusudan et al.
Nucleic acids research, 33(15), 4711-4724 (2005-08-23)
The base excision repair (BER) pathway is essential for the removal of DNA bases damaged by alkylation or oxidation. A key step in BER is the processing of an apurinic/apyrimidinic (AP) site intermediate by an AP endonuclease. The major AP
Effect of mechlorethamine hydrochloride (nitrogen mustard) on healing of abdominal wounds.
S M FARHAT et al.
A.M.A. archives of surgery, 76(5), 749-751 (1958-05-01)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
122564-25G4061832105963
122564-5G4061832105970