Key Documents
114596
N,N-Diphenylhydrazine hydrochloride
97%
Synonim(y):
N,N-Diphenylhydrazine hydrochloride (asym.)
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
ciąg SMILES
Cl.NN(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2.ClH/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,13H2;1H
Klucz InChI
MIVUDWFNUOXEJM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?