Merck
110434
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexylethanol
97%
Synonim(y):
α-Methylcyclohexanemethanol, (1-Hydroxyethyl)cyclohexane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(C6H11)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.21
Beilstein:
2322053
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
tw
189 °C (lit.)
gęstość
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(O)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H16O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-9H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
JMSUNAQVHOHLMX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Cyclohexylethanol undergoes photocatalytic oxidation (PCO) using nanoparticles titanium dioxide (TiO2-P25) as a semiconductor photocatalyst in acetonitrile, under aerated conditions. It forms cyclohexylethanols by undergoing catalytic ring hydrogenation over several noble metal catalysts supported on charcoal, or on γ-alumina in supercritical carbon dioxide.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sato T, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 37(1), 87-93 (2006)
Nanoparticles TiO2-photocatalyzed oxidation of selected cyclohexyl alcohols.
Mohamed OS, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 200(2-3), 209-215 (2008)