Key Documents
109797
Propionic acid
99%
Synonim(y):
Acid C3, Propanoic acid, Propanyl acid
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.55 (vs air)
ciśnienie pary
2.4 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
955 °F
granice wybuchowości
12.1 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.386 (lit.)
tw
141 °C (lit.)
141 °C
mp
−24-−23 °C (lit.)
gęstość
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Klucz InChI
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?