Kluczowe dokumenty
106410
1-Hexadecanesulfonic acid sodium salt
98%
Synonim(y):
Sodium hexadecanesulfonate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.49
Beilstein:
3920654
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
rozpuszczalność
H2O: soluble
grupa funkcyjna
sulfonic acid
ciąg SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H34O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(17,18)19;/h2-16H2,1H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Klucz InChI
PNGBYKXZVCIZRN-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sól sodowa kwasu 1-heksadekanosulfonowego jest anionowym środkiem powierzchniowo czynnym i została oznaczona spektrofotometrycznie poprzez włączenie asocjatu jonowego anionowego barwnika sulfonoftaleiny ze środkiem powierzchniowo czynnym do osadu chitozanu.
Zastosowanie
Sól sodowa kwasu 1-heksadekanosulfonowego może być stosowana jako emulgator podczas odwrotnego transferu jodu - emulsyjnej polimeryzacji styrenu. Wykorzystano ją do badania mechanizmu sieciowania poli(dimetylosiloksanu) zakończonego grupą hydroksylową.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
[Analytical study of drugs from the phenothiazine derivative group. XVII. Sodium cetylsulphate as a titrating agent in a heterogenous medium].
J Blazek et al.
Ceskoslovenska farmacie, 28(9-10), 367-373 (1979-12-01)
Koichi Yamamoto et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 19(8), 1133-1138 (2003-08-30)
A spectrophotometric method for the determination of ionic surfactants with Bromophenol Blue (BPB) based on incorporation into a precipitated chitosan was studied. Cationic surfactants (CS+), such as a quaternary ammonium ion containing a long-chain alkyl group, associate with BPB2- buffered
Poly (dimethylsiloxane) coatings for controlled drug release. II. Mechanism of the crosslinking reaction in emulsion.
Gao Z, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 91(4), 2186-2194 (2004)
J M LaLonde et al.
Biochemistry, 33(16), 4885-4895 (1994-04-26)
Adipocyte lipid-binding protein is a 14.6-kDa polypeptide that is responsible for the intracellular trafficking of fatty acids. Its structure previously has been solved in the apo and holo forms complexed with stearate and oleate. To examine the binding of lipids
R C Carroll et al.
Biochimica et biophysica acta, 777(1), 28-36 (1984-10-17)
The effects of lysoPC, four other amphiphiles containing a linear 16 carbon alkane tail and chlorpromazine on platelet cytoskeletal assembly were compared. LysoPC and nonmetabolized amphiphiles all caused time-dependent inhibition followed by potentiation of thrombin-induced aggregation, serotonin secretion and cytoskeletal