Merck
D144800
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)propiophenone hydrochloride
99%
Synonim(y):
β-(Dimethylamino)propiophenone hydrochloride, β-DAP
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COCH2CH2N(CH3)2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.70
Beilstein:
3568398
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
crystals
mp
150-155 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.CN(C)CCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-12(2)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
DKNDBIIKSJWQFL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)