Terpeny w konopiach indyjskich: Profil i znaczenie
Profilowanie terpenów ma fundamentalne znaczenie dla wykazania tożsamości i skuteczności medycznej odmian lub szczepów konopi indyjskich. Terpeny są organicznymi podstawowymi składnikami żywic konopi indyjskich i olejków eterycznych o charakterystycznym zapachu i wyróżniających się właściwościach organoleptycznych. Terpeny, składające się z lotnych i półlotnych kombinacji podjednostek izoprenowych C5, mają synergistycznie wzmacniać działanie terapeutyczne kannabinoidów poprzez "efekt otoczenia". Ponieważ rodzaj i ilości terpenów różnią się między liniami genetycznymi konopi, takimi jak Cannabis sativa, Cannabis indica i Cannabis ruderalis, potrzebne są solidne metody analityczne i standardy do identyfikacji odmian i naukowej walidacji ich właściwości leczniczych i farmakologicznych.
Czytaj więcej
- Wymagania prawne i regulacyjne dotyczące testowania terpenów w konopiach indyjskich
- Przepływ pracy dla profilowania terpenów z konopi indyjskich
- Przygotowanie próbki terpenów z konopi indyjskich przez ekstrakcję lub Headspace-SPME
- .Standardy kalibracyjne dla kwantyfikacji terpenów w konopiach indyjskich
- Analiza GC-MS terpenów w konopiach indyjskich
Powiązane artykuły techniczne
- Materiały referencyjne, wzorce i certyfikowane materiały referencyjne mają kluczowe znaczenie dla testów analitycznych. Pomożemy Ci wybrać idealny materiał referencyjny do Twojego zastosowania, niezależnie od tego, czy używasz materiałów referencyjnych do kalibracji, czy analizy ilościowej.
- CRM kannabinoidów z certyfikatem ISO, THC i THCA, dostępne jako pojedyncze składniki lub mieszanki, do dokładnego testowania mocy.
- Schemat krok po kroku przygotowania próbek pąków konopi, oleju konopnego, czekolady, żelków, cukierków i kremu do separacji HPLC-PDA i analizy 17 kannabinoidów.
- A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.
- Zobacz wszystkie (4)
Powiązane protokoły
- Kompletny przepływ pracy do kompleksowej analizy terpenów w konopiach indyjskich
- Miareczkowanie Karla Fischera zapewnia dokładne oznaczenie zawartości wody w próbkach konopi w porównaniu z metodą strat podczas suszenia.
- Terpenes are present in essential oils derived from plants and often impart characteristic aromas to the plant or its oil. The SPME is a convenient, efficient, and easy to automate sample preparation technology for analyzing the terpene/terpenoid profile of these plant materials.
- GC Analysis of Terpenes in Cannabis on Equity®-1 after Headspace SPME using 50/30 μm DVB/CAR/PDMS Fiber
- Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.
- Zobacz wszystkie (8)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
LEGALNE I REGULACYJNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADANIA TERPENÓW W KANABISIE
Zwiększone wykorzystanie konopi indyjskich jako leku rekreacyjnego lub leczniczego wymaga rygorystycznych przepisów dotyczących praktyk produkcyjnych i standardów jakości pochodzących z materiałów źródłowych konopi indyjskich. Aby rozwiać obawy dotyczące skuteczności terapeutycznej, bezpieczeństwa i jakości produktów z konopi indyjskich, należy przeprowadzić testy kontroli jakości konopi indyjskich pod kątem terpenów w różnych regionach geograficznych, w tym w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie krajobraz legalizacji szybko się zmienia.
PRZEPŁYW PRACY DLA PROFILOWANIA TERPENÓW KONOPI
Typowy proces analizy terpenów w konopiach indyjskich, konopiach i ich produktach obejmuje przygotowanie próbki poprzez ekstrakcję rozpuszczalnikiem lub mikroekstrakcję w fazie stałej, przygotowanie wzorców i kalibrację, chromatografię gazową, a następnie detekcję spektrometryczną i analizę danych profilu terpenowego.
PRZYGOTOWANIE PRÓBEK TERPENÓW Z KONOPI INDYCZNYCH POPRZEZ EKSTRAKCJĘ LUB HEADSPACE-SPME
Laboratoria badawcze wykorzystują obecnie jedną z dwóch następujących technik przygotowania próbek do analizy terpenów z konopi indyjskich: Uproszczona ekstrakcja rozpuszczalnikowa lub mikroekstrakcja do fazy stałej oparta na przestrzeni nadpowierzchniowej (HS-SPME) . Przygotowanie próbki zazwyczaj poprzedza analizę GC-FID lub GC-MS.
Technika HS-SPME oferuje następujące korzyści:
- zapewnienie, że nielotne składniki matrycy nie są współekstrahowane
- zapewnienie wyników o zwiększonej czułości
- jednoczesne oznaczanie terpenów z konopi indyjskich i pozostałości rozpuszczalników, pozostałych po ich użyciu w ekstrakcji alkoholami i węglowodorami
- wyeliminowanie potrzeby stosowania specjalnego oprzyrządowania
- możliwość ręcznego lub automatycznego przygotowania próbki
Ekstrakcja rozpuszczalnikiem również nie wymaga specjalnego oprzyrządowania i jest wygodną alternatywą gdy zakłócenia matrycy nie są krytyczne.
STANDARDY KALIBRACYJNE DLA ILOŚCI TERPENÓW W KONOPIACH
Profilowanie i oznaczanie ilościowe terpenów w produktach z konopi indyjskich wymaga użycia autentycznych i dokładnych standardów referencyjnych. Biorąc pod uwagę właściwości izomeryczne wielu terpenów, odniesienia charakteryzujące izomer lub enancjomer mogą być ważne dla identyfikacji i oznaczania ilościowego. Certyfikowane materiały odniesienia (CRM) produkowane zgodnie z ISO17034 oferują dokładność stężenia z niepewnością i identyfikowalnością i są zalecane do dokładnego oznaczania ilościowego. CRM są zazwyczaj rozcieńczane do wzorców roboczych i krzywych kalibracyjnych w zakresie referencyjnym do analizy próbki.
ANALIZA GC-MS TERPENÓW W KANABISIE
Metody oparte na GC-MS i GC-FID znajdują się w czołówce profilowania terpenów i oznaczania ilościowego w testach terpenów konopi indyjskich z doskonałą odpowiedzią jonizacji w źródłach jonizacji elektronowej (EI).
GC-MS to skuteczna i solidna technika badania produktów z konopi indyjskich pod kątem terpenów, zapewniająca rozdzielczość chromatograficzną, identyfikację i oznaczanie ilościowe. Chiralne kolumny GC mogą poprawić identyfikację poprzez przezwyciężenie wyzwań związanych z izomerami i różnicami w aromatycznym charakterze terpenów. Techniki GC x GC są odpowiednie do profilowania terpenów w złożonych matrycach konopi indyjskich, z indeksowaniem czasu retencji dla większej dokładności.
Stosowanie wysokiej jakości wzorców, odczynników i materiałów eksploatacyjnych do chromatografii jest warunkiem wstępnym dokładnego i niezawodnego testowania i wykrywania terpenów w uprawach konopi indyjskich i produktach pochodnych konopi. Prawidłowy wybór CRM, analitycznych wzorców odniesienia, rozpuszczalników o wysokiej czystości, a także kolumn stanowi podstawę opracowywania i walidacji metod, kalibracji przyrządów, kontroli jakości i sprawdzania przydatności systemu.