단백질 질량 분석법
확장된 단백질체학 분야에는 효소, 참조 표준물질, 이동상, 매트릭스 및 검체 정제 장치와 같은 고유한 시약 및 검체 제조 제품이 필요합니다. LC/MS/MS에서 고처리량 분석법, 자동화 및 개선을 사용하여 질량 분석 작업공정을 학술 연구 외부 및 임상 진단 애플리케이션으로 확장할 수 있었습니다. 자사는 이러한 질량 분석법 필요를 위해 포괄적인 시약을 제공하여 귀하의 전체 작업공정을 다룹니다.
Products
효소 시약
선택적이고 순수한 서열분석 등급 프로테아제를 사용한 신뢰할 수 있고 효율적인 단백질 분해는 단백질체학 검체를 준비하는 경우 중요한 단계입니다. 자사는 트립신(T1426), 키모트립신(C6423), Lys-C(324715), Glu-C(324713), Asp-N(324708)뿐만 아니라 다양한 아미노펩티다아제(A8200) 및 카르보네이스(C9584)와 같은 엔도프로테이나아제를 포함한 광범위한 천연 공급원 및 재조합 단백질 프로테아제 모두를 제공합니다. 또한 SOLu-Trypsin은 즉시 사용 가능한 재조합 트립신 용액(EMS0004)입니다. 이러한 고급 단백질체학 등급 효소는 질량 분석법을 위한 안정적인 용액이며, 냉장 보관 시 용액에서 안정하도록 설계되었고, SOLu-트립신은 준비 없이 즉시 사용할 수 있습니다.
Silu™tions 안정 동위원소 표지 MS 내부 표준물질
자사는 질량 분석법 애플리케이션을 위해 특수하게 설계된 광범위한 단백질체학 표준물질을 제공합니다. 고도로 특성화된 단백질 및 펩타이드 혼합물은 MS 기기 성능에서 특정 번역 후 분석에 이르는 애플리케이션을 위해 사용 가능합니다. 모든 제품은 최고 품질 수준으로 생산되며 귀하의 단백질체학 애플리케이션을 위해 특수하게 설계되었습니다.
잘 정의되고 잘 특성화된 표준물질을 구비한 자사의 범용 단백질체학 표준(UPS)은 단백질 6 ~ 83 KD 48개 또는 8가지 단백질의 혼합물 6개로 구성됩니다(UPS2). 또한, MS Qual/Quant QC Mix(MSQC1)에는 트립신 분해 인간 단백질 6개와 SIL 펩타이드 14개가 함유되어 있는 반면, MS Retention Time Calibration Mix(MSRT1 및 MSRT2)는 각각 안정 동위원소 표지 펩타이드 14개 또는 천연 펩타이드 9개를 함유하는 주입 가능한 혼합물입니다.
SILu™Prot 질량 분석법 제품
SILu™Prot 제품은 정량적 단백질체학을 위한 질량 분석법 내부 표준물질로 사용하도록 설계된 신규 안정 동위원소 표지(SIL 또는 '중표지') 전장 단백질 제품군입니다. 모든 SILu™Prot 제품은 표지되지 않은 형태인 SILu™Lite 단백질로도 제공됩니다. 또한, 자사의 SILu™MAb 및 SILu™Lite 항체 표준물질은 단일클론 치료 항체 및 Fc-융합 치료제와 같은 생물 치료제의 약동학적 특성을 평가하는 데 유용한 재조합 IgG1 단일클론 항체 표준물질입니다. SILu™MAb는 안정 동위원소로 표지된 항체인 반면, SILuLite는 해당하는 표지되지 않은 항체 형태입니다.
SCIEX iChemistry™ 솔루션
자사는 현재 SCIEX와 협력하여 기초 연구 및 응용 시장에서 이용하기 위한 전세계적으로 유통하는 질량 분석법 기반 태그 화학물인 SCIEX iChemistryTM 솔루션을 제공합니다. 두 회사는 함께 정량적 단백질체학을 위한 전체 시약 솔루션을 제공하여, 연구자들이 복잡한 생물학적 시스템에 대해 더 깊이 파고들고, 잠재적인 생체표지를 분석하며, 결과를 제공할 수 있도록 합니다. 귀하도 이제 작업공정을 위한 가장 큰 고품질 도구 선택 항목에 접근하여 생체표지를 분석할 수 있습니다. 특히, 자사의 제품에는 단백질 생물학에서 정량적 단백질체학을 위한 SCIEX ICAT®, iTRAQ®, mTRAQ® 및 CYP450 제품 라인이 포함됩니다. 자사는 자사의 표적 키트, 태그 시약, 교정제 및 MS 표준물질 선택 항목을 통해 귀하의 질량 분석법 시약 필요를 충족하기 위해 최선을 다하고 있습니다.