포장
pkg of 5 × 1 mL
제조업체/상표
Cytiva 17372211
파라미터
4 mL/min max. flow rate
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Capto AVB is based on a rigid base matrix, delivering excellent pressure-flow properties to AAV production. The possibility to run at higher flow rates and bed heights increases flexibility in process design and allows for an increased productivity.
특징 및 장점
- Efficient purification of AAV of several subclasses by affinity chromatography
- Prepacked HiTrap® columns for easy screening and convenient process development, as well as small scale purification
- High selectivity and excellent scalability
법적 정보
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.