주요 문서
GE28-4010-81
HiTrap® _HiPrep 1/16 in. Male Connector For Akta Design
Cytiva 28-4010-81, pack of 8 pieces
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NA.56
material
polypropylene
특징
wetted part
포장
pack of 8 pieces
제조업체/상표
Cytiva 28-4010-81
일반 설명
Connector 1/16" male to use with ÄKTA start, ÄKTA go, ÄKTA pure, and ÄKTA avant.
특징 및 장점
  • Fingertight
  • Narrow
  • For connecting HiTrap and HiPrep columns
법적 정보
HiPrep is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)