주요 문서
55069
Tubing Adapter
M6 female, 10-32 male
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
material
PEEK adapter (one-piece design)
설명
for chromatography applications
포장
pkg of 1 ea
파라미터
1000 psi max. pressure (69 bar)
어댑터 팽창 체적
6.70 μL
보어 직경
0.030 in. (0.75 mm)
피팅
10-32 male
M6 female
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)