주요 문서
Z105058
Sigma-Aldrich
Tubing fitting assortment kit
stored in a clear PS box
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F19625-0000
일반 설명
Comes in hinged-top, clear PS box
Connector type x 2
Straight, 5 sizes
Stepped, 6 sizes
"T", 6 sizes
"Y", 6 sizes
Quick disconnects, 3 sizes
PE cup-type stoppers, 12 sizes
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)