PHR8981
Hydrocodone bitartrate salt hemi(pentahydrate)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
동의어(들):
Dihydrocodeinone bitartrate hydrate, Hydrocodone bitartrate syrup
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000646
traceable to USP 1315001
포장
package of 100MG
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N1([C@H]2[C@H]3[C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5OC)C2)C(=O)CC3)CC1)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O
InChI
1S/C18H21NO3.C4H6O6.H2O/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h3,6,11-12,17H,4-5,7-9H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t11-,12+,17-,18-;1-,2-;/m01./s1
InChI key
ZICRJLQTAUVSDU-NSJZFRMTSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.