PHR1005
Acetaminophen
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
4′-Hydroxyacetanilide, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-aminophenol, APAP, Paracetamol
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to BP 371
traceable to Ph. Eur. P030000
traceable to USP 1003009
API family
paracetamol, acetaminophen
CofA
current certificate can be downloaded
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
168-172 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI key
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... FAAH(2166) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743) , TRPV1(7442)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
Separation of Acetaminophen, meets USP testing specifications, 98.0-102.0%, powder; Caffeine, meets USP testing specifications, anhydrous; Benzoic acid, meets USP testing specifications; Aspirin, meets USP testing specifications
프로토콜
Separation of Maleic acid; Acetaminophen; Caffeine; Naproxen; Ibuprofen