PHR1745
4-Aminophenol hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
4-Aminophenol hydrochloride, 4-Hydroxyaniline hydrochloride
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1021204
API family
mesalazine, phenacetin, paracetamol
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 500 mg
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
300-305 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cl[H].Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H7NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h1-4,8H,7H2;1H
InChI key
RVGOBWDGAVAVPJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
관련 제품
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객