PHR1527
Dexamethasone Acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Dexamethasone 21-acetate, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione-21-acetate, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone-21-acetate, Prednisolone F acetate
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
BP
EP
USP
traceable to Ph. Eur. D0710000
traceable to USP 1176506
vapor pressure
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
API family
dexamethasone
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 1 g
저장 조건
protect from light (20 mm aluminium crimp seal for unused portion)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
색상
white
mp
460.4-464 °F (238—240°C)
solubility
acetone: freely soluble
dichloromethane: slightly soluble
methanol: freely soluble
water: practically insoluble
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
배송 상태
ambient
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
AKUJBENLRBOFTD-RPRRAYFGSA-N
유전자 정보
human ... NR3C1(2908)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Dexamethasone Acetate is a steroid used for the treatment of various diseases because of its anti-inflammatory and inmunosuppresor effects. It is a common component of ointments, creams, lotions, aerosols and microemulsions.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.