주요 문서
ERMAD453K
Lactate Dehydrogenase Isoenzyme 1
ERM®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
형식
neat
저장 온도
−20°C
분석 메모
For more information please see:
ERMAD453K
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)