주요 문서
8.14971
Sigma-Aldrich
Di-(N,N′-succinimidyl) carbonate
for synthesis
동의어(들):
Di-(N,N′-succinimidyl) carbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8N2O7
CAS Number:
Molecular Weight:
256.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
277-730-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Carbonylations
mp
188-191 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N2(C(=O)CCC2=O)OC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C9H8N2O7/c12-5-1-2-6(13)10(5)17-9(16)18-11-7(14)3-4-8(11)15/h1-4H2
InChI key
PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable