Merck
제품화학 및 생화학 물질Amino Acids, Resins & Reagents for Peptide Synthesis
Amino Acids, Resins & Reagents for Peptide Synthesis
펩타이드 3D 구조.
1,000개가 넘는 Novabiochem® 제품 전체 포트폴리오를 포함한 펩타이드 결합을 위한 따라올 수 없는 품질의 천연 및 비천연 아미노산, 레진 및 커플링 시약을 비교할 수 없는 포트폴리오로 제공합니다. 자사는 이러한 광범위한 제품을 포포로세린 구성 단위, Fmoc-Ser(PO(NHiPr)2)-OH), Trp-BODIPY 형광 프로브, CITC 커플링 시약 및 Pinc 고리화 시약과 같은 최신 혁신 제품과 결합하여 돌파구가 보다 가깝게 느껴지도록 합니다. 많은 제품이 상세 프로토콜, 애플리케이션 예시 및 사례 자문으로 지원됩니다. 또한 훌륭한 Novabiochem 애플리케이션 노트를 온라인으로 이용 가능합니다!   
수년 동안, Novabiochem® 펩타이드 합성 시약은 품질 및 신뢰성에 대한 훌륭한 표준을 제시해왔습니다. 시약 품질은 합성 펩타이드로 획득한 결과의 과학적 신뢰성에 중요합니다. 시작 시약의 작고 거의 사소한 순도 차이도 제품 펩타이드의 미세이질성에 막대한 영항을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 광학 순도가 단 99.5%인 구성 단위는 표적 50mer의 단 78%만 생산하는 반면, 광학 순도가 단 99.8%인 구성 단위는 90%까지 상승합니다. 각 합성에서 얻은 정제 제품은 HPLC로는 동질로 보일 수 있지만, 광학 순도가 단 99.5%인 구성 단위를 사용하여 얻은 펩타이드는 표적을 단 최대 78% 함유하고, 부분입체이성질체 부산물은 분리할 수 없고 물론 MS에서도 검출할 수 없기 때문에 생성물 피크 아래에 있을 것입니다.
이러한 이유로 자사는 자사의 20가지 표준 Fmoc-아미노산을 시중 최고 품질로 제조하기 위해 노력합니다. 가장 중요한 것으로, 최종 펩타이드 제품에서 분리 및 검출이 불가능한 불순물을 생성할 수 있다고 알려진 미세 불순물을 분석한다는 것입니다.
  • 대부분은 ≥ 99.00% HPLC 순도 및 ≥ 99.80% 거울상이성질체 순도로 특정됩니다.
  • β-알라닌 관련 불순물, 디펩타이드 및 보호되지 않은 아미노산을 위한 내부 표준물을 사용하여 분석하고 이러한 중요한 펩타이드 불순물이 주요 제품 피크 아래에 숨겨져 있지 않도록 합니다.
  • 극도로 낮은 아세테이트 및 에틸 아세테이트 함량은 캡핑된 펩타이드의 형성이 무시할 수준인지 확인하고 이러한 제품의 장기 보관을 촉진합니다.
자사는 대규모 배치를 제공할 수 있는 능력을 통해 R&D에서 전 세계적인 스케일업 생산에 이르는 모든 단계에서 귀사의 성장을 지원합니다. 다음을 위해 필요한 정확한 품질 및 수량을 확보하십시오.
  • 펩타이드 합성
  • 고처리량 유기 화학
  • 표지 펩타이드
  • 맞춤 제작 제품