Merck
4.80680
SAFC
Hydrochloric acid 3 Mol/L
EMPROVE® EXPERT
의약품 제조
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352301
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® EXPERT
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-25°C
일반 설명
EMPROVE® EXPERT
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1