Merck
크로마토그래피
바이오 공정의 다운스트림 정제에는 분자를 정제하고 불순물을 제거하기 위한 하나 이상의 크로마토그래피 분리 단계가 포함됩니다. 당사의 다양한 크로마토그래피 포트폴리오에는 완벽하게 연동하여 공정 개발부터 생산 규모까지 워크플로우를 단순화하는 레진, 멤브레인, 컬럼, 시스템이 포함됩니다.
탁월한 응용분야 전문성과 종합적인 지원을 자랑하는 당사는 다운스트림 공정의 어떤 크로마토그래피 문제도 해결할 수 있다는 확신을 제공하여 생산성과 효율을 높입니다. 
바이오공정용 크로마토그래피 컬럼
바이오공정용 크로마토그래피 컬럼
크로마토그래피 컬럼은 소중한 분자의 성공적 분리 작업에 매우 중요합니다. 당사는 실험실 규모부터 파일럿 및 공정 규모까지 컬럼을 제공합니다. 스크리닝부터 대규모 생산까지, 저희의 컬럼은 강력하고 일관성 있는 성능을 제공하며 필요한 가공 유연성을 갖추고 있습니다. 
크로마토그래피 시스템
크로마토그래피 시스템
소중한 분자를 분리하는 작업에는 싱글유즈 및 멀티유즈 크로마토그래피 시스템이 매우 중요한 역할을 합니다. 저희는 기술 시험부터 공정 규모까지의 표준 및 맞춤형 시스템을 제공하며, 필요한 가공 유연성과 견고하고 일관성 있는 성능을 제공합니다.
친화성 크로마토그래피 레진
친화성 크로마토그래피 레진
친화성 크로마토그래피는 종종 캡처 단계에서 사용되며 타겟 분자를 분리하고 공정 용량을 줄이는 데에 사용됩니다. 당사의 친화성 레진 제품군에는 처리량 증가와 비용 효율적인 정제를 위해 설계된 Protein A, anti-A/anti-B 및 금속 킬레이트 레진이 포함됩니다.
멤브레인 크로마토그래피
멤브레인 크로마토그래피
멤브레인 크로마토그래피는 캡처부터 정제까지 매우 생산적인 다운스트림 정제 기술로 사용됩니다. Natrix® 크로마토그래피 멤브레인은 기존의 멤브레인 흡착체에 비해 공정 경제성과 시설 활용도가 향상된 싱글 유즈 솔루션입니다.
이온 교환 크로마토그래피 레진
이온 교환 크로마토그래피 레진
이온 교환(IEX) 크로마토그래피는 타겟 분자와 크로마토그래피 레진의 전하 차이에 따라 생체분자를 분리합니다. 바이오 공정에서 널리 사용되는 당사의 음이온 및 양이온 교환 크로마토그래피 레진은 mAb, 재조합형 단백질, 백신, 혈장 및 기타 치료 분자를 효율적으로 정제합니다.
크기 배제 크로마토그래피 레진
크기 배제 크로마토그래피 레진
크기 배제 크로마토그래피(SEC)는 분자 크기를 기준으로 물질을 분리하는 데 사용되는 정제 방법입니다. 상업적 생물 분리 공정에서 널리 사용되는 크기 배제 크로마토그래피는 버퍼 조성이 분리 효과에 영향을 미치지 않으므로 다양한 용도로 사용할 수 있는 기법입니다.
역상/정상 크로마토그래피 레진
역상/정상 크로마토그래피 레진
고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)는 복잡한 생체분자의 분리와 정제 과정에서 매우 중요한 단계입니다. 저희의 다양한 정상 크로마토그래피와 역상 크로마토그래피 실리카 젤 레진 포트폴리오는 훌륭한 분리와 높은 순도를 경제적으로 제공합니다.