이온 교환 크로마토그래피 레진
이온 교환(IEX) 크로마토그래피는 순표면 전하에 따라 표적 분자를 다른 불순물로부터 분리하는 일반적으로 사용되는 정제 방법입니다. 당사의 음이온 교환(AEX) 및 양이온 교환(CEX) 레진 포트폴리오와 멀티 모드 크로마토그래피 레진은 mAb, 백신, 플라스미드 DNA, 혈장 및 기타 양상을 위한 효율적인 정제 솔루션을 제공합니다.
Products
Eshmuno® CMX혼합 모드 레진은 mAb, 융합 단백질, ADC 정제를 위한 높은 선택성과 분자량이 낮은 불순물 및 HCP의 분리를 제공합니다.
Eshmuno® CP-FT 레진은 관류 모드에서 mAb 응집체를 효율적으로 제거하여 기존 결합/용리 CEX 크로마토그래피와 비교할 때 로딩 용량이 10배에 달합니다. 이를 통해 전체 다운스트림 mAb 정제 비용을 줄이면서 공정을 강화할 수 있습니다.
Eshmuno® CPS 레진은 높은 염 농도에서 재조합형 단백질 공급 스트림의 높은 동적 결합 용량과 분리 효율성을 제공합니다. 이를 통해 전도도가 높은(전도성 ≥ 10 mS/cm) 공급 스트림의 직접 로딩이 가능해 희석 필요성이 줄어듭니다.
Eshmuno® CPX 레진은 높은 로딩에서도 응집체 및 기타 불순물로부터 mAb 단량체를 분리합니다. 이 레진은 공정 중간물의 고분해능 정제에서 탁월한 생산성을 제공합니다.
Eshmuno® HCX 레진은 빠르고 효율적인 직접 단백질 포획을 제공하여 보다 높은 염 수준에서 일반적인 이온 교환 및 관류 응용분야 성능이 뛰어납니다.
Eshmuno® S 는 재조합형 단백질의 직접 포획과 단백질 A 포획 후 빠르고 효율적인 mAb 정제를 위한 강력한 CEX 레진입니다.
Eshmuno® Q는 강 음이온 레진으로서, 일반적인 음이온 교환 관류 응용분야에서 불순물 제거 능력이 탁월합니다.
Fractogel® EMD IEX 크로마토그래피 레진
모든 Fractogel® EMD 레진은 일관된 압력 안정성과 함께 높은 선택성을 제공하므로 매우 높은 처리량과 탁월한 생산량이 가능합니다. 이 레진은 높은 유속에서도 결합 용량이 높아 귀중한 시간을 절약하고 공정의 경제성을 개선합니다. Fractogel® 레진은 다양한 정제 요구를 충족하기 위해 여러 작용기가 있는 다양한 비드 크기로 제공됩니다.
Fractogel® 강 음이온 교환기
- Fractogel® EMD TMAE (S) 레진
- Fractogel® EMD TMAE (M) 레진
- Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) 레진
- Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) 레진
Fractogel® 약 음이온 교환기
Fractogel® 강 양이온 교환기
Fractogel® 약 양이온 교환기
관련 기사
단클론항체 응집체의 제거를 위한 양이온교환 프론탈 크로마토그래피
촉수형 이온교환기를 이용한 항체 정제에서 바이러스 제거
RNA 기반 치료제 및 백신의 바이오 공정 기술 경향
RNA 기반 치료제 및 백신
항체 응집체 제거를 위한 배치 및 반류 프론탈 크로마토그래피 공정의 설계 영역 및 강건성
프론탈 크로마토그래피에 의한 공정 강화
관련 자료 브로셔
mAb 공정에서 혼합 모드 양이온 교환 크로마토그래피 단계를 활용한 ADC 분리
음이온 교환 크로마토그래피와 단일 통과 접선유동여과(SPTFF)를 이용한 강화 polishing(폴리싱)
Eshmuno® CMX 응용분야 노트: COVID-19를 포함한 당변이체 분리
단클론항체(mAb) 공정에서 양이온 교환(CEX) 크로마토그래피 단계를 위한 개발 전략
효율적인 DAR 종 분리와 제조 비용 절감 및 공정 최적화 단순화가 가능한 새로운 기술
mAb 응집체 및 이 응집체 제거에 영향을 미치는 조건을 제거하기 위한 CEX 관류 프론트 크로마토그래피
백신 정제를 위한 Eshmuno® CMX 혼합 모드 크로마토그래피 레진
비디오: 효율성 탐색: Eshmuno® CP‑FT 레진
Eshmuno® CP-FT 레진 활용을 통해 mAb 다운스트림 정제에서 상당한 비용 절감 방법 모색