주요 문서
840025C
Avanti
Heart PE
Avanti Research - A Croda Brand 840025C
동의어(들):
L-α-phosphatidylethanolamine (Heart, Bovine)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (840025C-25mg)
pkg of 5 × 4 mL (840025C-500mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 840025C
농도
10 mg/mL (840025C-25mg)
25 mg/mL (840025C-500mg)
지질 유형
phosphoglycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)52-41(40-51-53(47,48)50-38-37-44)39-49-42(45)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,22,24,28,30,41H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-40,44H2,1-2H3,(H,47,48)
InChI key
ANRKEHNWXKCXDB-BHFWLYLHSA-N
애플리케이션
Heart PE has been used for the preparation of liposomes.
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840025C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840025C-500mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Phosphoinositide interactions position cGAS at the plasma membrane to ensure efficient distinction between self-and viral DNA
Barnett KC, et al.
Cell, 176(6), 1432-1446 (2019)