설명
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1 × 1 g (850705P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850705P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850705P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850705P-500mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
지질 유형
phospholipids
cardiolipins
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C37H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)/t35-/m1/s1
InChI key
SLKDGVPOSSLUAI-PGUFJCEWSA-N
일반 설명
애플리케이션
- for the preparation of perfluorocarbon (PFC) nanoparticles
- for lipid binding by liposome flotation assays
- to characterize the metabolic fate of synaptamide in a dopaminergic cell line
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable