840445P
Avanti
14:0 PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); DMPG; PG(14:0/14:0); 110648, DMPG sodium salt, Dimyristoylphosphatidylglycerol
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 g (840445P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (840445P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840445P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (840445P-500mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
지질 유형
phospholipids
cardiolipins
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C34H67O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-33(37)41-29-32(30-43-45(39,40)42-28-31(36)27-35)44-34(38)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h31-32,35-36H,3-30H2,1-2H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t31?,32-;/m1./s1
InChI key
QLNOOKSBAYIHQI-SKZICHJRSA-M
일반 설명
애플리케이션
- in the preparation of lipid bicelles for nuclear magnetic resonance (NMR) experiment
- as phospholipid (PL) standard to quantify phosphatidylglycerol (PG) by chromatography
- for the preparation of DMPG (l-dimyristoylphosphatidylglycerol) phospholipid vesicles
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객