주요 문서
840025P
Avanti
Heart PE
Avanti Research - A Croda Brand 840025P, powder
동의어(들):
L-α-phosphatidylethanolamine (Heart, Bovine)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 2 × 100 mg (840025P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840025P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 840025P
지질 유형
phosphoglycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)52-41(40-51-53(47,48)50-38-37-44)39-49-42(45)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,22,24,28,30,41H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-40,44H2,1-2H3,(H,47,48)
InChI key
ANRKEHNWXKCXDB-BHFWLYLHSA-N
애플리케이션
Heart PE has been used in the preparation of liposomes for liposome flotation assays.
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840025P-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840025P-25mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
High-affinity cooperative Ca2+ binding by MICU1-MICU2 serves as an on-off switch for the uniporter
Kamer KJ, et al.
EMBO Reports, 18(8), 1397-1411 (2017)