주요 문서
810223C
Avanti
C12-NBD Glucosyl Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 810223C
동의어(들):
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-D-glucosyl-β1-1′-sphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H71N5O11
CAS Number:
Molecular Weight:
822.04
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (810223C-250ug)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 810223C
농도
0.25 mg/mL (810223C-250ug)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
C12-NBD Glucosyl Ceramide is suitable for liposome preparation.
생화학적/생리학적 작용
Glucosyl ceramide (GlcCer) is produced by GlcCer synthase from ceramide in the cytosolic membranes of Golgi. In the luminal Golgi membrane, GlcCer participates in the generation of glycosphingolipids.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810223C-250ug)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
The effects of chemically synthesized saposin C on glucosylceramide-beta-glucosidase
Yoneshige A, et al.
Clinical Biochemistry, 48(16-17), 1177-1180 (2015)
Glycosphingolipid synthesis requires FAPP2 transfer of glucosylceramide
D?Angelo G, et al.
Nature, 449(7158), 62-62 (2007)