857131P
Avanti
14:0 BMP (S,R)
bis(monomyristoylglycero)phosphate (S,R Isomer) (ammonium salt), powder
동의어(들):
Bis(monoacylglycerol)phosphate, sn-(3-tetradecanoyl-2-hydroxy)-glycerol-1-phospho-sn-3′-(1′-tetradecanoyl-2′-hydroxy)-glycerol (ammonium salt); lysobisphosphatidic acid; LBPA; 110857
About This Item
추천 제품
분석
>99% (BMP (contains 30% positional isomers), TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (857131P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (857131P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 857131P
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O)(O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C34H67O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-33(37)41-27-31(35)29-43-45(39,40)44-30-32(36)28-42-34(38)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h31-32,35-36H,3-30H2,1-2H3,(H,39,40);1H3/t31-,32+;
InChI key
NNTPILCZAQYMLP-CWZMXPKOSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.