포장
pkg of 1 × 1 mg (870857P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCC([2H])(C(CCCCCCCCCCCCCC)([2H])[2H])[2H])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C31H61NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-31(35)36-29(27-30(33)34)28-32(2,3)4/h29H,5-28H2,1-4H3/t29-/m1/s1/i18D2,19D2
InChI key
YDUFZFUYBBPVLJ-AIZYUZNISA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870857P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.