주요 문서
798320
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-(trimethylsilyl)phenyl triflate
95%
동의어(들):
Garg 3-Bromobenzyne Precursor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12BrF3O3SSi
CAS Number:
Molecular Weight:
377.25
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n/D 1.492
density
1.482 g/L at 25 °C
작용기
bromo
fluoro
triflate
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=S(OC1=C([Si](C)(C)C)C=CC=C1Br)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C10H12BrF3O3SSi/c1-19(2,3)8-6-4-5-7(11)9(8)17-18(15,16)10(12,13)14/h4-6H,1-3H3
InChI key
ZNKAHJCGEPVEBA-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Bromosilyltriflate has been shown to be a useful precursor for the generation of a bromobenzyne intermediate. The bromobenzyne intermediate can be generated in the presence of cesium or potassium fluoride and can be trapped with various dipolariphiles.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)