주요 문서
795674
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyl)pyridin-2-yl trifluoromethanesulfonate
95%
동의어(들):
Garg 2,3-pyridyne precursor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12F3NO3SSi
CAS Number:
Molecular Weight:
299.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n/D 1.454
density
1.266 at 25 °C
작용기
fluoro
triflate
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Si](C)(C)(C)c1c(nccc1)O[S](=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H12F3NO3SSi/c1-18(2,3)7-5-4-6-13-8(7)16-17(14,15)9(10,11)12/h4-6H,1-3H3
InChI key
SXIBFUWSBRRXRJ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Pyridyne precursor can be activated under mild fluoride conditions; which are highly reactive with dienes and other dipolariphiles (e.g. azides) to provide cycloaddition products containing an indole motif.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)