주요 문서
724122
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-tert-butylthiazole
97%
동의어(들):
2-Bromo-4-(1,1-dimethylethyl)thiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10BrNS
CAS Number:
Molecular Weight:
220.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.539
density
1.383 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
SMILES string
CC(C)(C)c1csc(Br)n1
InChI
1S/C7H10BrNS/c1-7(2,3)5-4-10-6(8)9-5/h4H,1-3H3
InChI key
ILKZEOZQPGBUCV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
210.0 °F
Flash Point (°C)
98.9 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)