주요 문서
638285
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
186.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
81-82 °C (lit.)
작용기
aldehyde
bromo
SMILES string
[H]C(=O)c1ccncc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-3-8-2-1-5(6)4-9/h1-4H
InChI key
NOBDKWLIAQKADB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)