About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
186.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
96%
양식
solid
작용기
aldehyde
bromo
SMILES string
[H]C(=O)c1cccnc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-5(4-9)2-1-3-8-6/h1-4H
InChI key
GNFWMEFWZWXLIN-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
632147-5G | 4061832721323 |
632147-1G | 4061832721316 |