주요 문서
714658
Sigma-Aldrich
3-Bromopyridine-4-carboxylic acid
97%
동의어(들):
3-Bromoisonicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
202.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
234-238 °C
작용기
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccncc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-8-2-1-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
AVXWWBFBRTXBRM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
455.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
235 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)