주요 문서
616443
Sigma-Aldrich
N-Nitrosodiethan-d8-olamine
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
동의어(들):
N-Nitrosobis(2-hydroxyethyl)-d8-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ONN(CD2CD2OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
142.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥98% (CP)
질량 이동
M+8
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI key
YFCDLVPYFMHRQZ-SVYQBANQSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
52.9 °F
Flash Point (°C)
11.6 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)