주요 문서
68137
Supelco
N-Nitrosodiethanolamine
analytical standard
동의어(들):
2,2′-(Nitrosoimino)bisethanol, N,N-Diethanolnitrosamine, Bis(2-hydroxyethyl)nitrosamine, NDELA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H10N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
134.13
Beilstein:
1762620
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.05
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95%
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCCN(N=O)CCO
InChI
1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2
InChI key
YFCDLVPYFMHRQZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
52.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11.6 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)